Fortfahren mit
33034
L-Ascorbinsäure
ACS reagent grade, 99.7-100.5% (oxidimetric), solid, suitable for IR spectroscopy, puriss. p.a., reag. ISO, Ph. Eur.
Synonym(e):
L-Threoascorbinsäure, Anti-Scorbut-Faktor, Vitamin C
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 86,30
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 205,00
6 x 100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 472,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 539,00
6 x 1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.760,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.12
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
200-066-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
84272
€ 86,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
L-Ascorbinsäure, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, Ph. Eur., 99.7-100.5% (oxidimetric)
biological source
synthetic
Quality Level
agency
Ph. Eur., USP/NF, reag. ISO
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
99.7-100.5% (oxidimetric)
form
solid
optical activity
[α]20/D +20.5 to +21.5°, c = 10% in H2O
technique(s)
IR spectroscopy: suitable
impurities
related substances, in accordance (HPLC), ≤0.001% heavy metals (by ICP-OES)
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
loss
≤0.1% loss on drying, 105 °C
pH
2.1-2.6 (20 °C, 5%)
mp
190-192 °C ((decomp)) (lit.), 190-194 °C (dec.)
solubility
water: soluble 176 g/L at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
cation traces
As: ≤1 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤2 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤10 mg/kg
suitability
complies for appearance of solution, passes test for identity (IR)
SMILES string
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
application(s)
cell analysis
functional group
ester, hydroxyl, ketone
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
InChI key
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Gene Information
human ... SLC23A2(9962)
General description
L-Ascorbinsäure (Vitamin C) ist ein wasserlösliches Vitamin und in zahlreichen Lebensmitteln enthalten. Der Nutzen von Vitamin C umfasst unter anderem den Schutz vor Störungen des Immunsystems, kardiovaskulären Erkrankungen und Hyperpigmentierung, außerdem schützt es die Haut, beugt der Alterung vor, absorbiert Eisen und unterstützt die Produktion roter Blutkörperchen. Auch bei der Biosynthese von Collagen, L-Carnitin und Neurotransmittern spielt es eine Rolle.
Application
L-Ascorbinsäure wird im Enzym-Assay zur Bestimmung von glykiertem Albumin (GA) als analytische Störsubstanz verwendet.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
255564A027895210
technique(s)
IR spectroscopy: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
suitability
complies for appearance of solution, passes test for identity (IR)
suitability
-
suitability
-
suitability
-
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
ACS reagent
grade
reagent grade
grade
-
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
synthetic (Organic)
assay
99.7-100.5% (oxidimetric)
assay
≥99%
assay
≥98% (with Iodine, titration)
assay
≥99.0% (RT)
application(s)
cell analysis
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Ascorbinsäure
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Simultaneous LC-MS/MS determination of vitamins D₂ and D₃ in infant milk powder meeting GB 5009.296-2023 criteria for accuracy and sensitivity.
Vitamin C: One compound, several uses. Advances for delivery, efficiency and stability
Testa R, et al.
Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine, 1(2), 162-171 (2016)
T R Tickner et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 85(2), 125-129 (1978-04-17)
A new colorimetric method for the assay of biliverdin in biological fluids is described. The method, based upon the reaction of biliverdin with barbituric acid, offers improved sensitivity and selectivity when compared to direct spectrophotometric measurements. Using this method biliverdinaemia
Total phenols, ascorbic acid, β-carotene and lycopene in Portuguese wild edible mushrooms and their antioxidant activities.
Barros L, et al.
Food Chemistry, 103(2), 413-419 (2007)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
33034-250G04061835365630
33034-1KG04061826725924
33034-6X1KG04061826725948
33034-6X250G04061826725955
33034-100G04061835365623
33034-6X100G04061826725931
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf