This product has not been tested for use in cell culture. The end user would have to determine suitability. Currently, a cell culture tested product option is not available.
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 51,10 | |
| 50 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 182,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3NO · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
111.14
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-675-6
Beilstein/REAXYS Number:
3612927
MDL number:
Assay:
≥99.0% (NT)
Form:
crystals
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
purum
Quality Level
assay
≥99.0% (NT)
form
crystals
reaction suitability
reagent type: oxidant
mp
95-99 °C
functional group
amine
SMILES string
O.O.C[N+](C)(C)[O-]
InChI
1S/C3H9NO.2H2O/c1-4(2,3)5;;/h1-3H3;2*1H2
InChI key
PGFPZGKEDZGJQZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Trimethylamin-N-oxid (TMAO) ist ein amphiphiles Osmolyt, das den denaturierenden Wirkungen von Harnstoff, Druck und Eis entgegenwirken und Proteine stabilisieren kann.
Application
Trimethylamin-N-oxid-dihydrat kann mit Übergangsmetallcarbonylcluster-Verbindungen reagieren und durch Umwandlung der CO-Ligangen zu Kohlenstoffdioxid eine CO-Verdränkung auslösen.
Reaktant für:
- C-H-Bindungsspaltung
- Oxidationsreaktionen (Oxidans)
- Decarbonylierungswirkstoff für lösungsfreie Reaktionen
Other Notes
Oxidans für die katalytische OsO4-cis-Hydroxylierung von gehinderten Olefinen; Herstellung der instabilen, kristallinen wasserfreien Verbindung
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (NT) | assay 95% | assay ≥98.0% (NT) | assay ≥99.5% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| reaction suitability reagent type: oxidant | reaction suitability reagent type: oxidant | reaction suitability - | reaction suitability - |
| form crystals | form - | form powder | form liquid |
| mp 95-99 °C | mp 220-222 °C (lit.) | mp - | mp −115 °C (lit.) |
| grade purum | grade - | grade - | grade puriss. p.a. |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trimethylamin-N-oxid Dihydrat
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
R. Ray et al.
Tetrahedron Letters, 21, 449-449 (1980)
Counteraction of urea by trimethylamine N-oxide is due to direct interaction.
Meersman F, et al.
Biophysical Journal, 97(9), 2559-2566 (2009)
Cluster synthesis. 10. Reaction of Os3 (CO) 10 (. mu. 3-S) with trimethylamine N-oxide dihydrate. Syntheses and structural characterizations of Os3 (CO) 8 (NMe3)(. mu.-OH)(. mu. 3-S)(. mu.-H) and the six-atom-chain cluster Os6 (CO) 18 (. mu.-OH)(. mu. 4-S)(. mu. 3-S)(. mu.-H).
Adams RD, et al.
Inorganic Chemistry, 25(8), 1122-1127 (1986)
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 92277-10G | 04061833269305 |
| 92277-50G | 04061833449394 |
-
Wird Trimethylamin-N-oxid oder Trimethyamin-N-oxid Dihydrat in der Zellkultur verwendet?