Merck
317594
Sigma-Aldrich
Trimethylamin-N-oxid
95%
Synonym(e):
TMANO
Größe auswählen
1 G
€ 88,20
5 G
€ 154,00
€ 88,20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 88,20
5 G
€ 154,00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3N(O)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
75.11
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 88,20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
mp (Schmelzpunkt)
220-222 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
C[N+](C)(C)[O-]
InChI
1S/C3H9NO/c1-4(2,3)5/h1-3H3
InChIKey
UYPYRKYUKCHHIB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Trimethylamin-N-oxid ist eine organische Verbindung, die zur Klasse der Aminoxide gehört. Sie findet sich im Allgemeinen in den Geweben von Meeresorganismen und trägt zu ihrem Schutz gegen widrige Bedingungen wie Salinität, hydrostatischen Druck, Temperatur und hohen Harnstoffgehalt bei.[1]
Anwendung
Trimethylamin-N-Oxid kann eingesetzt werden:
  • Als Entmetallisierungs-[2] und Decarbonylierungsreagens[3][4] für organometallische Verbindungen.
  • Zur Herstellung von Azomethinylid durch Reaktion mit Lithiumdiisopropylamid. Daraus können wiederum durch Reaktion mit einfachen Alkenen entsprechende Pyrrolidine gewonnen werden.[5]
  • Zur Vermittlung der Umwandlung von Thiolen in Disulfide.[6]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hydride ion transfer from carbon-hydrogen bonds to carbon disulfide, carbonyl sulfide, and carbon dioxide. Synthesis, reactivity, and structure of manganese complexes (η 5-C6MenH7-n) Mn (CO) LL'
Snyder DB, et al.
Journal of the American Chemical Society, 115(15), 6718-6729 (1993)
Marina Spörrer et al.
EBioMedicine, 44, 502-515 (2019-05-13)
Missense mutations in keratin 5 and 14 genes cause the severe skin fragility disorder epidermolysis bullosa simplex (EBS) by collapsing of the keratin cytoskeleton into cytoplasmic protein aggregates. Despite intense efforts, no molecular therapies are available, mostly due to the
Vanessa Siegmund et al.
Scientific reports, 6, 39291-39291 (2016-12-17)
Spontaneous isopeptide bond formation, a stabilizing posttranslational modification that can be found in gram-positive bacterial cell surface proteins, has previously been used to develop a peptide-peptide ligation technology that enables the polymerization of tagged-proteins catalyzed by SpyLigase. Here we adapted
J Klysik et al.
FEBS letters, 333(3), 261-267 (1993-11-01)
The ability of the Escherichia coli single-stranded DNA-binding protein (SSB) to recognize structural features associated with intramolecular triplex formation in oligopurine.oligopyrimidine (pur.pyr) inserts in recombinant plasmids was evaluated. The SSB protein binds to supercoiled plasmids and causes a site-preferential increase
Site selectivity studies on heterobimetallic complexes: substitution reactions of (.eta.5-C5H5)MM'(CO)8 (M = Mo, W; M' = Mn, Re)
Ingham WL and Coville NJ
Inorganic Chemistry, 31(20), 4084-4090 (1992)
Artikel
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the index of refraction of the solution?
    1 answer
    1. The refractive index is not determined for this product.
      Helpful?
  4. Is it possible to dissolve this in pH 7.4 PBS and keep it stored at -80 degrees for several months?
    1 answer
    1. Stability studies of TMAO solutions stored at -80°C have not been performed. It is generally recommended to prepare stock solutions fresh.