Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 449,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[[CH3(CH2)6CO2]2Rh]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
778.63
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Dirhodium(II)tetrakisoctanoat,
form
powder
Quality Level
mp
289-292 °C
SMILES string
CCCCCCCC(=O)O[Rh](OC(=O)CCCCCCC)[Rh](OC(=O)CCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC
InChI
1S/4C8H16O2.2Rh/c4*1-2-3-4-5-6-7-8(9)10;;/h4*2-7H2,1H3,(H,9,10);;/q;;;;2*+2/p-4
InChI key
FZXFNYFVNKTQSX-UHFFFAOYSA-J
Application
Dirhodium(II)tetrakisoctanoate is useful for hydroformylation reactions.
Preparation Note
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container under dry inert gas, protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form crystalline powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 289-292 °C | mp - | mp - | mp - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 915971-1G | 04065265669818 |
![Bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene-rhodium(I) chloride dimer 96%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/700/585/b2e5ae1d-2b88-42c8-a071-ef828d4a104c/640/b2e5ae1d-2b88-42c8-a071-ef828d4a104c.png)