Rhodiumkatalysatoren
Rhodiumkatalysatoren haben sich als geeignete Promoter für die Aktivierung von Kohlenstoff-Wasserstoff- (C-H) Bindungen und als anspruchsvolles und attraktives Katalyseinstrument erwiesen. Die Rhodiumkatalyse stößt auf zunehmendes Interesse in der katalytischen dehydrierenden Kreuzkupplung, die einen eleganten Aufbau von C-C-Bindungen ermöglicht. Obwohl Palladium in den meisten Fällen das Metall der Wahl ist, können auch Rh-Katalysatoren geeignete Promoter für diese Aktivierung sein. Durch den Einsatz von Rhodiumkatalysatoren werden wichtige Kupplungen wie Aryl-Aryl, Aryl-Alken und Alken-Alken als viable Wege zu wertvollen organischen Gerüsten erschlossen.