Fortfahren mit
911127
Ammoniumpersulfat
free-flowing, Redi-Dri, reagent grade, 98%
Synonym(e):
AP, APS, Ammoniumperoxodisulfat, Ammoniumperoxydisulfat, PER
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 58,40
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 73,80
€ 55,35
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(NH4)2S2O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.20
UNSPSC Code:
12352300
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
98%
Grade:
reagent grade
Form:
powder
€ 58,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
reagent grade
vapor density
7.9 (vs air)
product line
Redi-Dri
assay
98%
form
powder
pH
1-2 (25 °C, 228 g/L)
SMILES string
N.N.OS(=O)(=O)OOS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h2*1H3;(H,1,2,3)(H,4,5,6)
InChI key
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Application
Katalysator für die Acrylamid-Gel-Polymerisation
Redi-Dri is an innovative packaging product line that helps eliminate clumping material by adding extra packaging process steps without any chemical additives, anti-clumping agents, or hydrophobic compounds. Redi-Dri offers a more convenient and safer way to handle the products.
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
215589A367809913
form
powder
form
crystalline powder
form
powder
form
-
assay
98%
assay
98%
assay
≥98%
assay
≥98.0% (RT)
grade
reagent grade
grade
reagent grade
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
pH
1-2 (25 °C, 228 g/L)
pH
1-2 (25 °C, 228 g/L)
pH
-
pH
1.0-2.5 (25 °C, 1 M in H2O)
product line
Redi-Dri
product line
-
product line
-
product line
BioUltra
vapor density
7.9 (vs air)
vapor density
7.9 (vs air)
vapor density
7.9 (vs air)
vapor density
7.9 (vs air)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammoniumpersulfat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)