Fortfahren mit
09913
Ammoniumpersulfat
BioUltra, ≥98.0% (RT)
Synonym(e):
AP, APS, Ammoniumperoxodisulfat, Ammoniumperoxydisulfat, PER
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 52,40
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(NH4)2S2O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.20
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41105319
NACRES:
NA.25
EC Number:
231-786-5
MDL number:
€ 52,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
vapor density
7.9 (vs air)
product line
BioUltra
assay
≥98.0% (RT)
technique(s)
electrophoresis: suitable
impurities
insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
pH
1.0-2.5 (25 °C, 1 M in H2O)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤500 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
absorption
cut-off at 308 nm in H2O at 1 M
suitability
in accordance for electrophoresis test
SMILES string
N.N.OS(=O)(=O)OOS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h2*1H3;(H,1,2,3)(H,4,5,6)
InChI key
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Application
Katalysator für die Acrylamid-Gel-Polymerisation
Ammonium persulfate is a strong oxidizing agent frequently used with tetramethylethylenediamine (TEMED) to catalyze the polymerization of acrylamide in making polyacrylamide gels. Ammonium persulfate is used in a variety of applications that depend upon oxidation and photooxidation reactions.
Other Notes
Preparation of polyacrylamide gels - polymerization catalyst
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A7460215589911127
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
reagent grade
grade
reagent grade
assay
≥98.0% (RT)
assay
≥98.0%
assay
98%
assay
98%
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
product line
BioUltra
product line
BioXtra
product line
-
product line
Redi-Dri
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
pH
1.0-2.5 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
-
pH
1-2 (25 °C, 228 g/L)
pH
1-2 (25 °C, 228 g/L)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammoniumpersulfat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)