Fortfahren mit
91032
Ferrocenoylchlorid
derivatization grade (HPLC), LiChropur, ≥96.0% (AT)
Synonym(e):
Ferrocencarbonsäure-chlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 426,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H9ClFeO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.49
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
€ 426,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
derivatization grade (HPLC)
Quality Level
assay
≥96.0% (AT)
form
crystals
quality
LiChropur
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
technique(s)
HPLC: suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.ClC(=O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
Application
Derivatisierungsreagens für Phenole und Alkohole
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
74935488719
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
form
crystals
form
liquid
form
crystals
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
derivatization grade (HPLC)
grade
-
grade
-
assay
≥96.0% (AT)
assay
96%
assay
≥97%
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Determination of trace amounts of alcohols and phenols in complex mixtures as ferrocenecarboxylic acid esters with gas chromatography-atomic emission detection.
Rolfes, J. and Andersson, J.T.
Analytical Communications, 33, 429-432 (1996)
Wenhao Qian et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 9(2) (2019-03-03)
A facile strategy to prepare GO-based nanocomposites with both gold nanoparticles (AuNPs) and ferrocene (Fc) moieties was developed. The surface of GO was modified with PFcMAss homopolymer by surface-initiated atom transfer radical polymerization of a new methacrylate monomer of 2-((2-(methacryloyloxy)ethyl)disulfanyl)ethyl
Global Trade Item Number
SKUGTIN
91032-1G04061826643839