Merck
749354
Sigma-Aldrich
Piperidine-1-sulfonyl chloride
96%
Synonym(e):
1-Piperidinesulfonyl chloride
Größe auswählen
1 G
€ 130,00
€ 130,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 130,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10ClNO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.66
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 130,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.494
Dichte
1.308 g/mL at 25 °C
SMILES String
ClS(=O)(=O)N1CCCCC1
InChI
1S/C5H10ClNO2S/c6-10(8,9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H2
InChIKey
QQJYAXDCMMXECR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)