Fortfahren mit
90875
Mikropartikel auf Polymethylmethacrylatbasis
analytical standard, size: 1 μm
Synonym(e):
2-Methyl-2-propensäure Homopolymer, 2-Propensäure, 2-methyl Homopolymer, Micropartikel auf PMAA-Basis, Micropartikel auf Poly-(methacrylsäure)-Basis, Polymethacrylat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 226,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
€ 226,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
form
particles, suspension
concentration
10% (solids)
particle size
1 μm std dev <0.2 μm, coeff var <3%
application(s)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Polymethacrylate-based microparticles (size: 1 μm) are a particle size standard, ideal to determine particle size distribution (PSD) profile of a particle system.
Application
Intended for use in equipment particle size calibration.
Also used for optical detection of micron-sized particles in water quality monitoring systems.
Features and Benefits
  • suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
  • available in 5 mL pack size as a neat sample
Analysis Note
Die exakten Werte für Teilchengrösse und Standardabweichung werden für jede Charge auf 0.01 μm genau bestimmt und auf dem Zertifikat ausgewiesen (Analyse mit Coulter Multisizer).
Dichte: 1.22 g/cm3
Temperaturbeständigkeit: ≤100 °C
Polymethacrylat-Partikel haben ebenfalls eine sehr enge Grössenverteilung und spherische Form. Die Oberfläche ist negativ geladen. Sie zeichnen sich durch eine gute Biokompatibilität und reduzierte unspezifische Proteinbildung aus.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
905157337190549
particle size
1 μm std dev <0.2 μm, coeff var <3%
particle size
8 μm std dev <0.15 μm, coeff var <2%
particle size
4 μm std dev <0.15 μm, coeff var <3%
particle size
20 μm std dev <0.5 μm, coeff var <2%
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
application(s)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
concentration
10% (solids)
concentration
10% (solids)
concentration
10% (solids)
concentration
10% (solids)
Still not finding the right product?
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)