Merck
90549
Mikropartikel auf Polymethylmethacrylatbasis
analytical standard, size: 20 μm
Synonym(e):
2-Methyl-2-propensäure Homopolymer, 2-Propensäure, 2-methyl Homopolymer, Micropartikel auf PMAA-Basis, Micropartikel auf Poly-(methacrylsäure)-Basis, Polymethacrylat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
form
particles, suspension
concentration
10% (solids)
technique(s)
diffraction/scattering: suitable
particle size
20 μm std dev <0.5 μm, coeff var <2%
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Polymethacrylate-based microparticles (size: 20 μm) are a size standard, ideal to determine particle size distribution (PSD) profile of a particle system.
Application
Applicable for calibrating and validating particle size analyzers.
It can be used to:
  • count and differentiate microscale particles using Coulter-type sensor
  • detect and measure the micropolymethacrylate-laden analytes
Features and Benefits
  • suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
  • available in 5 mL pack size as a neat sample
Analysis Note
Die exakten Werte für Teilchengrösse und Standardabweichung werden für jede Charge auf 0.01 μm genau bestimmt und auf dem Zertifikat ausgewiesen (Analyse mit Coulter Multisizer).
Dichte: 1.22 g/cm3
Temperaturbeständigkeit: ≤100 °C
Polymethacrylat-Partikel haben ebenfalls eine sehr enge Grössenverteilung und spherische Form. Die Oberfläche ist negativ geladen. Sie zeichnen sich durch eine gute Biokompatibilität und reduzierte unspezifische Proteinbildung aus.
Still not finding the right product?
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)