Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 258,00 € 193,50 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H22O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
362.44
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
€ 193,50
Listenpreis€ 258,00Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥95%
form
powder
mp
124-125 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S([C@@H]2O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)COCc3ccccc3)c1ccccc1
InChI
1S/C19H22O5S/c20-16-15(12-23-11-13-7-3-1-4-8-13)24-19(18(22)17(16)21)25-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-22H,11-12H2/t15-,16+,17+,18-,19+/m1/s1
InChI key
WMSWWJHIVWFJLE-SPOLIRPYSA-N
Application
This is a protected galactopyranoside useful as a building block for synthesis of complex carbohydrates. The compound has β-phenylthio and 6-benzyl protecting groups.
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| assay ≥95% | assay ≥95% | assay ≥95% |
| form powder | form chunks | form powder or crystals |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| mp 124-125 °C | mp - | mp >300 °C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Carbohydrates and their biologically active glycoconjugate analogs are emerging as an important class of biomolecules.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 907545-250MG | 04022536047881 |