Merck
907553
(2R,3S,4S,5S,6R)-2-(((tert-butyldimethylsilyl)oxy)methyl)-6-(phenylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
≥95%
Synonym(e):
Phenyl 6-O-tert-butyldimemthylsilyl-1-thio-α-D-mannoside
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H30O5SSi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
386.58
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95%
form
chunks
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Si](OC[C@H]1O[C@@H]([C@H]([C@H]([C@@H]1O)O)O)Sc2ccccc2)(C(C)(C)C)(C)C
InChI key
TWBUWRKSGDZICZ-UHDSXZAQSA-N
Application
This is a protected mannopyranoside useful as a building block for synthesis of complex carbohydrates. The compound has α-phenylthio and 6-tert-butyldimethylsilyl protecting groups.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)