Fortfahren mit
90269
Farbreferenzlösungen
related to Ph.Eur Color intensity testing, analytical standard, Set of colors GY
Synonym(e):
Farbkalibrierstandard grünlich-gelb (GY1 bis GY7)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 403,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
€ 403,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Level
agency
according to Ph. Eur.
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
packaging
ampule of 10 mL
application(s)
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
format
multi-component solution
General description
Das Kit enthält einen Satz von sieben grünlich-gelben Farbreferenzstandards (fortlaufend gekennzeichnet von GY1 bis GY7) und eine 1%ige Chlorwasserstofflösung in Wasser. Die Lösungen werden aus den drei primären Metallsalzlösungen Eisen(III)-chlorid, Kobalt(II)-chlorid und Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat entsprechend Kapitel 2.2.2 ′Färbung von Flüssigkeiten′ des Europäischen Arzneibuchs (Ph. Eur.) hergestellt.
Application
Die Referenzstandards werden als Kalibrierungs- bzw. Qualitätskontrollstandards verwendet, um den Färbungsgrad von Flüssigkeiten im Farbbereich braun-gelb-rot zu messen.
Features and Benefits
  • Gebrauchsfertige Lösungen
  • Zubereitet und qualifiziert nach Ph. Eur.
  • In manipulationssicheren 10-mL-Ampullen erhältlich
  • Verfallsdatum auf dem Etikett mit begrenzter Haltbarkeitsdauer
  • Wird für ein wirksames Qualitätsmanagementsystem mit einem detaillierten Analysenzertifikat (CoA) geliefert
Other Notes
Dies ist ein Set der folgenden Farbreferenzlösungen nach PhEur:
  • Farbreferenzlösung GY1 – 10-ml-Ampulle
  • Farbreferenzlösung GY2 – 10-ml-Ampulle
  • Farbreferenzlösung GY3 – 10-ml-Ampulle
  • Farbreferenzlösung GY4 – 10-ml-Ampulle
  • Farbreferenzlösung GY5 – 10-ml-Ampulle
  • Farbreferenzlösung GY6 – 10-ml-Ampulle
  • Farbreferenzlösung GY7 – 10-ml-Ampulle
  • Blindprobe: Salzsäurelösung, 1 % in Wasser – 10-ml-Ampulle
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
829957266686293
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
application(s)
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
application(s)
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
application(s)
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
application(s)
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
packaging
ampule of 10 mL
packaging
ampule of 2 mL
packaging
ampule of 10 mL
packaging
ampule of 2 mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Farbreferenzlösungen
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 2
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
90269-1SET-F04061834370833
Questions
  1. What are the empty sample vials used for the Color reference solutions acc. to Ph Eur, 90269-1SET-F?
    1 answer
    1. The recommended empty ampule vials are 72671 (Ampules 10 ml size)