Fortfahren mit
90115
N4-Acetylsulfamethoxazol
analytical standard
Synonym(e):
N-{4-{[(5-Methyl-3-isoxazolyl)-amino]-sulfonyl}-phenyl}-acetamid, Sulfisomezol-N4-acetat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 132,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H13N3O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
295.31
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
285801
€ 132,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.5% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.5% water
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O=S(NC1=NOC(C)=C1)(C2=CC=C(NC(C)=O)C=C2)=O
InChI
1S/C12H13N3O4S/c1-8-7-12(14-19-8)15-20(17,18)11-5-3-10(4-6-11)13-9(2)16/h3-7H,1-2H3,(H,13,16)(H,14,15)
InChI key
GXPIUNZCALHVBA-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
N4-Acetylsulfamethoxazole may be used as a reference standard for the determination of N4-acetylsulfamethoxazole in biological fluids by high-performance liquid chromatographic method.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
317374399932514
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
clinical testing
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
assay
≥98.5% (HPLC)
assay
-
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)