Merck
32514
Sulfamethoxazol-(phenyl-13C6)
VETRANAL®, analytical standard
Synonym(e):
4-Amino-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)-benzol-13C6-sulfonamid, N1-(5-Methylisoxazol-3-yl) sulfanilamid-13C6
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
13C6C4H11N3O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.23
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
clinical testing
format
neat
mass shift
M+6
SMILES string
Cc1cc(NS(=O)(=O)[13c]2[13cH][13cH][13c](N)[13cH][13cH]2)no1
InChI
1S/C10H11N3O3S/c1-7-6-10(12-16-7)13-17(14,15)9-4-2-8(11)3-5-9/h2-6H,11H2,1H3,(H,12,13)/i2+1,3+1,4+1,5+1,8+1,9+1
InChI key
JLKIGFTWXXRPMT-AHBHZWPESA-N
General description
Chemical structure: sulfonamide
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)