Fortfahren mit
89886
Multielement Ionenchromatographie-Anionen-Standard-Lösung, zertifiziert
suitable for ion chromatography, TraceCERT®, certified reference material traceable to SI, 10.0 mg/kg F-, Cl-, Br-, NO3-, PO43-, SO42- each anion
Synonym(e):
Zertifizierte Multielement Ionenchromatographie-Anionen-Standardlösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 345,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
€ 345,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
technique(s)
ion chromatography: suitable
application(s)
environmental
food and beverages
format
multi-component solution
Application
Zur Verwendung bei der Kalibrierung von Ionenchromatografie-basierten Analysetechniken vorgesehen.
Features and Benefits
  • Hergestellt unter Akkreditierung gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034
  • Rückführbar auf die SI-Einheit Mol durch international anerkannte Einrichtungen wie NIST oder BAM
  • Wird mit einem umfassenden Analysenzertifikat (CoA, bis zu vier Seiten) geliefert, das Daten zur Stabilität, Dichte, Homogenität, Genauigkeit der Konzentration, Unsicherheit und Rückverfolgbarkeit enthält.
  • Gravimetrisch unter Verwendung von hochwertigen durch qNMR charakterisierten Ausgangsmaterialien hergestellt und mit qualifizierten Präzisionswaagen für kleinstmögliche Unsicherheit qualifiziert
  • Strenge Echtzeit-Stabilitätsstudien, um Genauigkeit und Haltbarkeit zu gewährleisten
  • In HDPE-Flaschen in versiegelten Aluminiumbeuteln erhältlich
Analysis Note
Hergestellt mit zertifizierten hochreinen Materialien (NaF, NaCl, NaBr, NaNO3, Na2HPO4, Na2SO4) und Reinstwasser (18 MOhm, durch einen 0,22-μm Filter filtriert)
Other Notes
Besuchen Sie das IC Portal für weitere Informationen
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
893166973455698
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
environmental
food and beverages
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
product line
TraceCERT®
product line
TraceCERT®
product line
TraceCERT®
product line
TraceCERT®
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nicole A P van Gestel et al.
Journal of materials science. Materials in medicine, 30(8), 94-94 (2019-08-16)
Clinically, S53P4 bioactive glass (BAG) has shown very promising results in bone infection treatment, but it is also known to degrade very slowly in vivo. To evaluate which mechanisms (cellular or dissolution) can play a role in the degradation of
Global Trade Item Number
SKUGTIN
89886-50ML-F04061837712685
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf