Fortfahren mit
89650
p-Toluidin -hydrochlorid
purum, ≥99.0% (AT)
Synonym(e):
4-Methyl-anilin -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 86,40
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 364,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3C6H4NH2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
143.61
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-740-8
Beilstein/REAXYS Number:
3557540
MDL number:
Assay:
≥99.0% (AT)
Form:
crystals
€ 86,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purum
Quality Segment
assay
≥99.0% (AT)
form
crystals
mp
243-245 °C (lit.)
SMILES string
Cl[H].Cc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H9N.ClH/c1-6-2-4-7(8)5-3-6;/h2-5H,8H2,1H3;1H
InChI key
JQKBUTDZZRGQDR-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
7320089630461121
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥98.5% (AT)
assay
≥99.0% (GC)
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
crystals
form
crystals
form
crystals
form
powder, crystals or chunks
mp
243-245 °C (lit.)
mp
215 °C (dec.) (lit.)
mp
41-46 °C (lit.), 42-45 °C
mp
41-46 °C (lit.)
grade
purum
grade
-
grade
-
grade
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)