Fortfahren mit
73200
O-(4-Nitrobenzyl)-hydroxylamin -hydrochlorid
≥98.5% (AT)
Synonym(e):
4-Nitrobenzyloxyamin -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 87,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
O2NC6H4CH2ONH2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.61
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-228-6
Beilstein/REAXYS Number:
3709565
MDL number:
Assay:
≥98.5% (AT)
Form:
crystals
€ 87,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.5% (AT)
form
crystals
mp
215 °C (dec.) (lit.)
functional group
nitro
SMILES string
Cl.NOCc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O3.ClH/c8-12-5-6-1-3-7(4-2-6)9(10)11;/h1-4H,5,8H2;1H
InChI key
LKCAFSOYOMFQSL-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Reagent for the preparation of N-(4-nitrobenzyloxy)-amino acids as substrates for an unambiguous N-hydroxypeptide synthesis
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
787252303589650
description
≥98.5% (AT)
description
≥97.0% (AT)
description
purum, ≥98.0% (AT)
description
purum, ≥99.0% (AT)
assay
≥98.5% (AT)
assay
≥97.0% (AT)
assay
≥98.0% (AT)
assay
≥99.0% (AT)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
crystals
form
powder
form
solid
form
crystals
mp
215 °C (dec.) (lit.)
mp
~132 °C (dec.)
mp
140-150 °C
mp
243-245 °C (lit.)
functional group
nitro
functional group
-
functional group
chloro, amine
functional group
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)