Fortfahren mit
89595
Chlorotrimethylsilan
derivatization grade (GC derivatization), LiChropur, ≥99.0% (GC)
Synonym(e):
TMCS, Trimethylchlorsilan, Trimethylsilylchlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3SiCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.64
UNSPSC Code:
41115711
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-900-5
Beilstein/REAXYS Number:
1209232
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
derivatization grade (GC derivatization)
Quality Segment
vapor density
3.7 (vs air)
vapor pressure
100 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
752 °F
quality
LiChropur
expl. lim.
6.4 %
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.387 (lit.)
bp
57 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
density
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C3H9ClSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
InChI key
IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
General description
Chlorotrimethylsilane is a silylation reagent used in the derivatization of triglycerides into volatile fatty esters by gas chromatography (GC).
Application
Learn more in the Product Information
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
386529955418.18737
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99%
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
bp
57 °C (lit.)
bp
57 °C (lit.)
bp
57 °C (lit.)
bp
57 °C/1013 hPa
density
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
refractive index
n20/D 1.387 (lit.)
refractive index
n20/D 1.387 (lit.)
refractive index
n20/D 1.387 (lit.)
refractive index
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorotrimethylsilan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-18.4 °F - closed cup
flash_point_c
-28 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)