Fortfahren mit
89050
Thiosemicarbazid
puriss. p.a., 98%
Synonym(e):
Thiocarbamoylhydrazid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 44,90
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 59,90
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2CSNHNH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
91.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-184-7
Beilstein/REAXYS Number:
506320
MDL number:
Assay:
98%
Form:
crystals
€ 44,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
puriss. p.a.
Quality Level
assay
98%
form
crystals
ign. residue
≤0.08% (as SO4)
mp
180-183 °C (dec.) (lit.)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
functional group
amine, hydrazine, thiourea
SMILES string
NNC(N)=S
InChI
1S/CH5N3S/c2-1(5)4-3/h3H2,(H3,2,4,5)
InChI key
BRWIZMBXBAOCCF-UHFFFAOYSA-N
General description
Thiosemicarbazide is an environmentally toxic compound, which is usually derived from thiourea. Its ability to chelate trace metals promotes its biological activity against certain tumors, protozoa, influenza, pesticides, and fungicides. It is widely used as a metal complexing agent in various fields involving the characterization of aliphatic or aromatic aldehydes, ketones, and polysaccharides.
Application
Thiosemicarbazide has been used as an analytical reagent for the measurement of urea net high-affinity uptake in roots of intact maize plants using colorimetric assay.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T33405130060H57602
assay
98%
assay
99%
assay
95%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
180-183 °C (dec.) (lit.)
mp
180-183 °C (dec.) (lit.)
mp
135-138 °C (lit.)
mp
71-73 °C (lit.)
form
crystals
form
-
form
solid
form
-
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
anion traces
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thiosemicarbazid
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Electrochemical determination of thiosemicarbazide using the glassy carbon electrode modified with multi-walled carbon nanotubes
Faizbakhsh N and Safari Z
Advances in Nanochemistry, 1(2), 52-55 (2019)
Measurement of net high-affinity urea uptake in maize plants
Zanin L, et al.
Bio-protocol, 5 (2015)
Pedro I da S Maia et al.
Inorganic chemistry, 51(3), 1604-1613 (2012-01-12)
Na[AuCl(4)]·2H(2)O reacts with tridentate thiosemicarbazide ligands, H(2)L1, derived from N-[N',N'-dialkylamino(thiocarbonyl)]benzimidoyl chloride and thiosemicarbazides under formation of air-stable, green [AuCl(L1)] complexes. The organic ligands coordinate in a planar SNS coordination mode. Small amounts of gold(I) complexes of the composition [AuCl(L3)] are
Global Trade Item Number
SKUGTIN
89050-100G04061833065488
89050-25G04061833065495