130060
4-Methyl-3-thiosemicarbazid
97%
Synonym(e):
N-Methylhydrazinecarbothioamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
135-138 °C (lit.)
SMILES String
CNC(=S)NN
InChI
1S/C2H7N3S/c1-4-2(6)5-3/h3H2,1H3,(H2,4,5,6)
InChIKey
PTVZQOAHCSKAAS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges