Fortfahren mit
88561
2,2′-Thiodiethanol
purum, ≥95.0% (GC)
Synonym(e):
2,2′-Thiobis-(ethanol), Bis-(2-hydroxyethyl)-sulfid, Thiodiethylenglycol, Thiodiglycol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 99,10
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 216,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
S(CH2CH2OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-874-3
Beilstein/REAXYS Number:
1236325
MDL number:
Assay:
≥95.0% (GC)
Form:
liquid
€ 99,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purum
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.521, n20/D 1.5215 (lit.)
bp
164-166 °C/20 mmHg (lit.)
mp
−16 °C (lit.)
density
1.221 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl, thioether
SMILES string
OCCSCCO
InChI
1S/C4H10O2S/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
InChI key
YODZTKMDCQEPHD-UHFFFAOYSA-N
Application
2,2′-Thiodiethanol is used in the preparation of a wide range of gold complexes, which include Au(I) based catalysts such as chloro(triphenylphosphine)gold(I) [Au(PPh3)Cl], chloro(dimethyl sulfide)gold(I) [Au(SMe2)Cl] and chloro[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]gold(I) [IPrAuCl]. It can also be used to build calixarene frameworks.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T3000738047476854
assay
≥95.0% (GC)
assay
98%
assay
-
assay
≥97.0% (H-NMR)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
bp
164-166 °C/20 mmHg (lit.)
bp
-
bp
158-163 °C/3.5 mmHg (lit.)
bp
-
mp
−16 °C (lit.)
mp
128-131 °C (lit.)
mp
25-27 °C (lit.)
mp
-
density
1.221 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.261 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
form
liquid
form
-
form
liquid
form
crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,2′-Thiodiethanol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
flash_point_f
329.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
165 °C - Pensky-Martens closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Gold (I)?Catalyzed Intermolecular Cyclopropanation of Enynes with Alkenes: Trapping of Two Different Gold Carbenes.
Lopez S, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 118(36), 6175-6178 (2006)
Networking of calixcrowns: From heteronuclear endo/exocyclic coordination polymers to a photoluminescence switch.
Lee J Y, et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(42), 13838-13839 (2008)
Stereo-and regioselective gold-catalyzed hydroamination of internal alkynes with dialkylamines.
Hesp K D, et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(51), 18026-18029 (2010)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
88561-1L04061833065099
88561-2.5L04061837250422
Questions
  1. bonjour, ce produit doit-il etre éliminé comme un produit inflammable? il n'a pas de pictogramme inflammable mais il semble etre considéré comme un combustible? merci
    1 answer
    1. The product information for product 88561 does not list a flash point or any explicit flammability hazard. The data provided includes melting point, boiling point, density, and other physical properties, but there is no mention of flammability or a flash point, which are typically included if a substance is classified as flammable. Please consult an internal EHS representative or licensed waste disposal company for assistance on disposal.