Fortfahren mit
76854
(S)-(−)-5,5′-Dichlor-2,2′-bis-(diphenylphosphino)-6,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl
≥97.0% (H-NMR)
Synonym(e):
(−)-(5,5′-Dichlor-6,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl)-2,2′-diyl-bis-(diphenylphosphin), (−)-2,2′-Bis-(diphenylphosphino)-5,5′-dichlor-6,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl, (S)-(−)-Cl-MeO-BIPHEP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.540,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C38H30Cl2O2P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
651.50
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
€ 1.540,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97.0% (H-NMR)
form
crystals
optical activity
[α]20/D −59.0±4°, c = 1% in chloroform
reaction suitability
reagent type: chrial catalyst
functional group
chloro, phosphine
SMILES string
COc1c(Cl)ccc(P(c2ccccc2)c3ccccc3)c1-c4c(OC)c(Cl)ccc4P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C38H30Cl2O2P2/c1-41-37-31(39)23-25-33(43(27-15-7-3-8-16-27)28-17-9-4-10-18-28)35(37)36-34(26-24-32(40)38(36)42-2)44(29-19-11-5-12-20-29)30-21-13-6-14-22-30/h3-26H,1-2H3
InChI key
GCBRCSSVOVNEIX-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
hergestellt von Bayer
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
295825
description
≥97.0% (H-NMR)
description
97%
assay
≥97.0% (H-NMR)
assay
97%
functional group
phosphine, chloro
functional group
phosphine
form
crystals
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
optical activity
[α]20/D −59.0±4°, c = 1% in chloroform
optical activity
[α]19/D −233°, c = 0.3 in toluene
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)