Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 129,00 |
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 501,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥99.0% (NT), ≥99.0%
form
crystals
mp
64-67 °C (lit.)
solubility
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear, colorless
SMILES string
[O-]C(=O)c1ccccc1.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.C7H6O2/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h5-16H2,1-4H3;1-5H,(H,8,9)/q+1;/p-1
InChI key
WGYONVRJGWHMKV-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| mp 64-67 °C (lit.) | mp 90-95 °C | mp 95-98 °C (lit.) | mp 230-236 °C (lit.), 233-237 °C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility acetonitrile: 0.1 g/mL, clear, colorless | solubility - | solubility acetonitrile: 0.1 g/mL, clear, colorless to very faintly brown | solubility acetonitrile: 0.1 g/mL, clear, colorless |
| form crystals | form crystals | form powder | form powder |
| assay ≥99.0% (NT) | assay ≥99.0% (qNMR) | assay ≥99.0% (NT) | assay ≥99.0% (NT) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?