Fortfahren mit
86838
Tetrabutylammonium-bis-trifluormethansulfonimidat
for electronic purposes, ≥99.0%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 169,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3CH2CH2CH2)4N[N(SO2CF3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
522.61
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8247973
€ 169,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.0% (qNMR), ≥99.0%
form
crystals
mp
90-95 °C
SMILES string
FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.C2F6NO4S2/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1
InChI key
CFAPFDTWIGBCQK-UHFFFAOYSA-N
General description
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Application
  • The cohesive properties and pyrolysis mechanism of an aprotic ionic liquid tetrabutylammonium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide.: This study investigates the cohesive properties and thermal decomposition mechanism of tetrabutylammonium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide, providing insights into its stability and potential applications in analytical and materials chemistry (Liu et al., 2023).
Other Notes
Novel type of electrolyte, used e.g. in electrical double layer capacitors
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
868373058572015
assay
≥99.0% (qNMR)
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥97%
assay
-
mp
90-95 °C
mp
64-67 °C (lit.)
mp
-
mp
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
crystals
form
crystals
form
liquid
form
powder
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)