Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 42,90 € 32,17 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(NH2)2SO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
96.11
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
232-262-9
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
powder
€ 32,17
Listenpreis€ 42,90Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% | assay 99% | assay ≥99% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 1.611 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.611 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.151 g/cm3 at 25 °C | density - |
| mp 90-92 °C | mp 90-92 °C (lit.) | mp 215-225 °C (dec.) (lit.) | mp 75-77 °C (lit.) |
| form powder | form - | form powder or crystals | form solid |
| grade purum | grade - | grade - | grade - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfamid
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
The role of sulfamide derivatives in medicinal chemistry: a patent review
Reitz AB, et al.
Expert Opinion on Therapeutic Patents, 19(10), 1449-1453 (2009)
Sulfamides and sulfamide polymers directly from sulfur dioxide.
Leontiev AV, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 2887-2889 (2006)
Laura Rosanò et al.
Cancer research, 74(24), 7453-7464 (2014-11-08)
The high mortality of epithelial ovarian cancer (EOC) is mainly caused by resistance to the available therapies. In EOC, the endothelin-1 (ET-1, EDN1)-endothelin A receptor (ETAR, EDNRA) signaling axis regulates the epithelial-mesenchymal transition (EMT) and a chemoresistant phenotype. However, there
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 86033-50G | 04061833033128 |
| 86033-10G | 04061832420806 |