Fortfahren mit
211370
Sulfamid
99%
Synonym(e):
Imidosulfamic acid, Sulfamoylamine, Sulfonyl diamide, Sulfuryl amide, Sulfuryl diamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(NH2)2SO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
96.11
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
232-262-9
MDL number:
Assay:
99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99%
mp
90-92 °C (lit.)
solubility
water: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
density
1.611 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NS(N)(=O)=O
InChI
1S/H4N2O2S/c1-5(2,3)4/h(H4,1,2,3,4)
InChI key
NVBFHJWHLNUMCV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760)
General description
Sulfamide, a polar aprotic solvent compatible with Grignard reagents, is used as a functional group in medicinal chemistry.
Application
Used to prepare sulfamide analogs of oleoylethanolamide analogs in a study of PPARα activation.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
86033
description
99%
description
purum, ≥99%
assay
99%
assay
≥99%
solubility
water: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
90-92 °C (lit.)
mp
90-92 °C
density
1.611 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.611 g/mL at 25 °C (lit.)
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760)
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfamid
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)