Fortfahren mit
85067
Sesamöl aus Sesamum indicum
tested according to Ph. Eur.
Sesame oil from Sesamum indicum
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
Sesami oleum
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 90,50
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 165,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
232-370-6
NACRES:
NA.21
MDL number:
€ 90,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Sesamum indicum (sesame) seeds
Quality Segment
agency
tested according to Ph. Eur.
form
liquid
refractive index
n20/D 1.474
functional group
oleic acid
lipid type
oils
storage temp.
2-8°C
Application
  • Efficacy and classification of Sesamum indicum linn seeds with Rosa damascena mill oil in uncomplicated pelvic inflammatory disease using machine learning.: This study applies machine learning to evaluate the efficacy of sesame seeds combined with rose oil in treating pelvic inflammatory disease, offering a novel therapeutic approach (Sumbul et al., 2024).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S3547S8281SMB00701
functional group
oleic acid
functional group
oleic acid
functional group
carboxylic acid, oleic acid
functional group
-
biological source
Sesamum indicum (sesame) seeds
biological source
Sesamum indicum (sesame)
biological source
plant seeds (Carthamus tinctorius)
biological source
Sesamum indicum (sesame)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
refractive index
n20/D 1.474
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.476 (lit.)
refractive index
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
491.0 °F
flash_point_c
255 °C
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
85067-250ML04061833022948
85067-1L04061833022931
Questions
  1. With your permission, I would like to know how to obtain the phytochemical composition of this product.
    1 answer
    1. This product is predominantly composed of triglycerides. The exact amount of each will vary from lot to lot and will adhere to the requirements of the Ph. Eur. Below is a breakdown of those amounts with the fatty acid depicted. L = linoleic, O = oleic, P=palmitic, and S= stearic.
      LLL : 7 - 19 %
      OLL : 13-30 %
      PLL : 5-9%
      OOL : 12-23%
      POL : 6-14%
      OOO : 5 - 14%
      SOL : 2-8%
      POO : 2-10 %
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review