Fortfahren mit
84230
Salicylamid
puriss., ≥99.0% (T)
Synonym(e):
Salicylamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 46,70
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 57,30
€ 42,97
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 97,40
€ 73,05
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
2-(HO)C6H4CONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-609-3
Beilstein/REAXYS Number:
742439
MDL number:
Assay:
≥99.0% (T)
Form:
solid
€ 46,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
puriss.
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
form
solid
mp
139-141 °C, 140-144 °C (lit.)
solubility
methanol: 0.1 g/mL, clear
functional group
amide
SMILES string
NC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-7(10)5-3-1-2-4-6(5)9/h1-4,9H,(H2,8,10)
InChI key
SKZKKFZAGNVIMN-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
860417S60778610
assay
≥99.0% (T)
assay
99%
assay
99%
assay
≥98.0% (T)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
methanol: 0.1 g/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
methanol: 0.1 g/mL, clear
mp
139-141 °C, 140-144 °C (lit.)
mp
140-144 °C (lit.)
mp
177 °C (dec.) (lit.)
mp
62-65 °C (lit.), 63-67 °C
form
solid
form
solid
form
-
form
crystals
functional group
amide
functional group
-
functional group
-
functional group
carboxylic acid, ketone, phenyl
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Salicylamid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
R Dolezal et al.
European journal of medicinal chemistry, 44(2), 869-876 (2008-06-13)
Quantitative relationships between the molecular structure and the biological activity of 49 isosteric salicylamide derivatives as potential antituberculotics with a new mechanism of action against three Mycobacterial strains were investigated. The molecular structures were represented by quantum chemical B3LYP/6-31G( *)
J A Murillo Pulgarín et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 79(5), 909-914 (2011-05-13)
A new methodology for the simultaneous determination of salicylic acid and salicylamide in biological fluids is proposed. The strong overlapping of the fluorescence spectra of both analytes makes impossible the conventional fluorimetric determination. For that reason, the use of fluorescence
S Zhang et al.
Transplantation proceedings, 38(5), 1247-1252 (2006-06-27)
Cardiac ischemia/reperfusion (I/R) injury, a necessary consequence of transplantation, is probably related to the formation of reactive oxygen species (ROS). The ROS burst within the first moments of reperfusion is associated with injury, continuously generate O2- at about 3% to
Global Trade Item Number
SKUGTIN
84230-1KG04061825593920
84230-250G04061833007600
84230-50G04061831823455