Fortfahren mit
83400
D-(+)-Raffinose Pentahydrat
≥99.0%, suitable for microbiology, Microbiological media component
Synonym(e):
O-α-D-Galactopyranosyl-(1-6)-α-D-glucopyranosyl β-D-fructofuranosidpentahydrat, Melitose, Melitriose, O-α-D-Galactopyranosyl-(1→6)-α-D-glucopyranosyl β-D-Fructofuranosid, Melitose, Melitriose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 102,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 324,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H32O16 · 5H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
594.51
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-146-9
Beilstein/REAXYS Number:
99541
MDL number:
€ 102,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC), ≥99.0%
form
powder
optical activity
[α]20/D +105±2°, c = 10% in H2O
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
mp
78-80 °C
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
As: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤20 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
application(s)
microbiology
storage temp.
10-30°C
SMILES string
O.O.O.O.O.OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](O[C@]3(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C18H32O16.5H2O/c19-1-5-8(22)11(25)13(27)16(31-5)30-3-7-9(23)12(26)14(28)17(32-7)34-18(4-21)15(29)10(24)6(2-20)33-18;;;;;/h5-17,19-29H,1-4H2;5*1H2/t5-,6-,7-,8+,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15+,16+,17-,18+;;;;;/m1...../s1
InChI key
BITMAWRCWSHCRW-PFQJHCPISA-N
General description
Raffinose ist ein natürliches Trisaccharid, das aus Glucose, Galactose und Fructose besteht. Es ist ein wasserlösliches Oligosaccharid, das am häufigsten in Hülsenfrüchten, aber auch in Zuckerrüben vorkommt und während der Verarbeitung zu Molasse bestehen bleibt. Es wird bei der Kultivierung von Hefe hauptsächlich als Kohlenstoffquelle verwendet, weist aber auch bestimmte zellproliferative und antioxidative Eigenschaften auf, die sich in Zellkulturmedien als nützlich erweisen können. Raffinose wird von nützlichen probiotischen Bakterien verwendet und ist eine essenzielle Komponente von bestimmten Gefrierschutzlösungen.
Application
D-(+)-Raffinosepentahydrat kann als Kohlenstoffquelle für die Kultivierung von Hefe eingesetzt werden.
Es wird von nützlichen probiotischen Bakterien wie Bifidobacteria und Lactobacilli verwendet, kann aber auch für die Differenzierung und Identifizierung von Escherichia coli, Enterococcus faecium und Streptococcus pneumoniae eingesetzt werden.
Es kann auch in bestimmten Gefrierschutzlösungen eingesetzt werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
R0514R7630R0250
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0%
assay
≥98.0% (HPLC)
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
room temp
mp
78-80 °C
mp
-
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Raffinose Pentahydrat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)