Merck
R7630
D-(+)-Raffinose Pentahydrat
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Synonym(e):
O-α-D-Galactopyranosyl-(1→6)-α-D-glucopyranosyl β-D-Fructofuranosid, Melitose, Melitriose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H32O16 · 5H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
594.51
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-146-9
Beilstein/REAXYS Number:
99541
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
cotton seeds
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥98.0%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
H2O: 50 mg/mL
SMILES string
O.O.O.O.O.OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](O[C@]3(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C18H32O16.5H2O/c19-1-5-8(22)11(25)13(27)16(31-5)30-3-7-9(23)12(26)14(28)17(32-7)34-18(4-21)15(29)10(24)6(2-20)33-18;;;;;/h5-17,19-29H,1-4H2;5*1H2/t5-,6-,7-,8+,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15+,16+,17-,18+;;;;;/m1...../s1
InChI key
BITMAWRCWSHCRW-PFQJHCPISA-N
Application
D-(+)-Raffinosepentahydrat wird als Kryoschutzmittel für kaudale Nebenhoden und Zebrafischspermien eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Raffinose ist ein Galactosyl-Glycosyl-Fructosyl-Trisaccharid, das zur Familie der Oligosaccharide gehört. Es wird von D-Galactosidase zu D-Galactose und Saccharose hydrolysiert. Raffinose wird aus Zuckerrübenmelasse, Baumwollsamenmehl und Samen von Lebensmittelhülsenfrüchten extrahiert. Es weist zellproliferative und antioxidative Eigenschaften auf. Raffinose verbessert die Immunantwort und weist auch heilende Eigenschaften auf.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Raffinose Pentahydrat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)