Fortfahren mit
83374
Quecksilber(II)-thiocyanat
≥95.5% (complexometric), solid, purum p.a.
Synonym(e):
Quecksilber(II)-rhodanid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 58,20
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 799,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Hg(SCN)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
316.75
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
209-773-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3561344
€ 58,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Quecksilber(II)-thiocyanat, purum p.a., ≥95.5% (complexometric)
grade
purum p.a.
Quality Level
assay
≥95.5% (complexometric)
form
solid
reaction suitability
core: mercury, reagent type: catalyst
mp
165 °C (dec.) (lit.)
density
3.71 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤1000 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
N#CS[Hg]SC#N
InChI
1S/2CHNS.Hg/c2*2-1-3;/h2*3H;/q;;+2/p-2
InChI key
GBZANUMDJPCQHY-UHFFFAOYSA-L
Application
Mercury(II) thiocyanate has been used for the determination of the chloride ions by colorimetric method.
It can be employed as a reactant for the synthesis of:
  • Polymeric mercury(II) coordination complexes with various derivatives of 4,4′-bipyridine ligands via the branched tube method.
  • Manganese mercury thiocyanate (MMTC), an organometallic optical single-crystal.
  • Heterotrinuclear copper(II)–mercury(II)–copper(II) complexes possessing antibacterial and antifungal activities.
Catalyst for addition of HSCN to alkynes.
Disclaimer
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M412821546531014
assay
≥95.5% (complexometric)
assay
96.5-103.5% (titration)
assay
≥99.5%
assay
≥99%
reaction suitability
core: mercury, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: mercury, reagent type: catalyst
reaction suitability
-
reaction suitability
-
form
solid
form
-
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
density
3.71 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.71 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
mp
165 °C (dec.) (lit.)
mp
165 °C (dec.) (lit.)
mp
277 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Quecksilber(II)-thiocyanat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
supp_hazards
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
248.0 °F - closed cup
flash_point_c
120 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
592-85-8
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis, crystal structure and biological activity of two new heterotrinuclear thiocyanato bridged Cu (II)-Hg (II)-Cu (II) complexes.
Y?ld?r?m, LT, et al.
Polyhedron, 26(15), 4187-4194 (2007)
(4, 4′-Bipyridine) mercury (II) Coordination Polymers, Syntheses, and Structures.
Morsali A and Zhu LG
Helvetica Chimica Acta, 89(1), 81-93 (2006)
Barluenga, J.; Martinez-Gallo, J. M. et al.
J. Chem. Res. Synop., 274-274 (1986)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
83374-500G04061833441251
83374-5G04061833005590
83374-100G04061833005583