Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 202,00 |
Über diesen Artikel
grade
ACS reagent
Quality Segment
assay
≥99%
analyte functional class(es)
chemical oxygen demand (COD)
technique(s)
photometry: suitable
ign. residue (after red. with HCOOH)
≤0.02% (as SO4)
anion traces
chloride (Cl-): ≤30 mg/kg, nitrate (NO3-): ≤30 mg/kg
cation traces
Ca: ≤30 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, Hg+: ≤500 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Mg: ≤30 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg
application(s)
environmental
general analytical
SMILES string
[Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Hg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI key
DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| assay ≥99% | assay ≥98% | assay ≥95.5% (complexometric) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| cation traces Ca: ≤30 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Hg+: ≤500 mg/kg, Mg: ≤30 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg | cation traces Fe: ≤50 mg/kg | cation traces Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤1000 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| ign. residue (after red. with HCOOH) ≤0.02% (as SO4) | ign. residue (after red. with HCOOH) ≤0.1% (as SO4) | ign. residue (after red. with HCOOH) - |
| application(s) environmental | application(s) - | application(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Quecksilber(II)-sulfat
signalword
Danger
target_organs
Kidney
Lagerklasse
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-35-9
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 31014-100G | 04061826676844 |