Fortfahren mit
82815
Pyridinium-p-toluolsulfonat
puriss., ≥99.0% (T)
Synonym(e):
p-Toluolsulfonsäure Pyridinsalz, PPTS, Pyridin p-toluolsulfonat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 69,70
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 144,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H13NO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
251.30
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
246-002-7
Beilstein/REAXYS Number:
3764305
MDL number:
Assay:
≥99.0% (T)
Form:
crystals
€ 69,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
puriss.
Quality Level
assay
≥99.0% (T)
form
crystals
mp
117-120 °C
functional group
tosylate
SMILES string
c1ccncc1.Cc2ccc(cc2)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.C5H5N/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;1-2-4-6-5-3-1/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1-5H
InChI key
ZDYVRSLAEXCVBX-UHFFFAOYSA-N
Application
Pyridinium p-toluenesulfonate is a mild and efficient catalyst for the formation and cleavage of acetals. This method has been adapted in the completely symmetric synthesis of tetrahydrolipstatin. It is also capable of selectively cleaving tert-butyldimethylsilyl (TBDMS) ethers in the presence of tert-butyldiphenlysilyl (TBDPS) ethers.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
23223815253689720
assay
≥99.0% (T)
assay
98%
assay
95%
assay
≥96.0% (NT)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
crystals
form
solid
form
-
form
powder
mp
117-120 °C
mp
-
mp
-
mp
-
grade
puriss.
grade
-
grade
-
grade
purum
functional group
tosylate
functional group
tosylate
functional group
tosylate
functional group
sulfinic acid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyridinium-p-toluolsulfonat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
H. Monti et al.
Synthetic Communications, 13, 1021-1021 (1983)
L.A. Paquette et al.
The Journal of Organic Chemistry, 46, 3368-3368 (1981)
R.S. Bhide et al.
Tetrahedron Letters, 27, 671-671 (1986)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
82815-100G04061833381472
82815-25G04061833005262