Über diesen Artikel
Lineare Formel:
4-CH3-C6H4SO2Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.18
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-538-5
Beilstein/REAXYS Number:
3574491
MDL number:
Assay:
≥96.0% (NT)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
grade
purum
assay
≥96.0% (NT)
form
powder
functional group
sulfinic acid
SMILES string
[Na+].Cc1ccc(cc1)S([O-])=O
InChI
1S/C7H8O2S.Na/c1-6-2-4-7(5-3-6)10(8)9;/h2-5H,1H3,(H,8,9);/q;+1/p-1
InChI key
KFZUDNZQQCWGKF-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natrium-p-toluolsulfinat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?