Fortfahren mit
82547
(−)-Pseudoephedrin
purum, ≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonym(e):
(−)-ψ-Ephedrin, (1R,2R)-2-Methylamino-1-phenyl-propanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H15NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.23
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-292-8
Beilstein/REAXYS Number:
2803417
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purum
assay
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
form
crystals
optical activity
[α]20/D −51±2°, c = 0.6% in ethanol
mp
116-119 °C
SMILES string
CN[C@H](C)[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10-12H,1-2H3/t8-,10+/m1/s1
InChI key
KWGRBVOPPLSCSI-SCZZXKLOSA-N
Other Notes
Sales restrictions may apply
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)