287644
(1R,2R)-(−)-Pseudoephedrin
98%
Synonym(e):
α-(1-Methylaminoethyl)-benzylalkohol, (−)-ψ-Ephedrin, (−)-Pseudoephedrin, (1R,2R)-(−)-2-(Methylamino)-1-phenylpropanol, l-Pseudoephedrin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D −51°, c = 0.6 in ethanol
mp (Schmelzpunkt)
118-120 °C (lit.)
SMILES String
CN[C@H](C)[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10-12H,1-2H3/t8-,10+/m1/s1
InChIKey
KWGRBVOPPLSCSI-SCZZXKLOSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..