Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 227,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[CH3OC(=NH)CH2CH2]2CH2 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.17
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
261-320-6
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| assay ≥99.0% (AT) | assay - | assay - | assay - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| form powder | form powder | form powder | form liquid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethyl-Pimelindiimidat -dihydrochlorid
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Use of a diimidoester cross-linking reagent to examine the subunit structure of rabbit muscle pyruvate kinase.
G E Davies et al.
Canadian journal of biochemistry, 50(4), 416-422 (1972-04-01)
C Schneider et al.
The Journal of biological chemistry, 257(18), 10766-10769 (1982-09-25)
A method is described by which an immunoaffinity matrix was constructed by binding antibody directly or indirectly to protein A-Sepharose 4B followed by cross-linking of the complex with dimethyl pimelimidate. This allows optimal spatial orientation of antibodies and, thus, maximum
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 361771-250ML | 04061831824483 |
| 361771-1L | 04061837830655 |
| 80490-25G | 04061832405339 |
| 80490-5G | 04061832979755 |