Fortfahren mit
77627
Poly-(vinylpolypyrrolidon)
~110 μm particle size
Synonym(e):
PVPP, Polyvinylpyrrolidon, vernetzt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 54,90
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 88,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 332,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 469,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12164500
NACRES:
NA.21
MDL number:
€ 54,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
lumps
Quality Level
particle size
~110 μm
application(s)
food and beverages
SMILES string
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
InChI key
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
General description
Poly(vinylpolypyrrolidon) ist eine quervernetzte Homopolymerform von aufgereinigtem Vinylpyrrolidon. Es ist von Natur aus hygroskopisch. Es findet breite Anwendung in der Aufreinigung von Pflanzenhormonen. Es bindet mittels Wasserstoffbindungen an Phenolverbindungen.
Application
Sie wurde als Lysepuffer für die Messung der DNA-Konzentration verwendet. Außerdem wurde sie für den Nachweis von rekombinanten Proteinen in Blattextrakten mittels SELDI-TOF-MS (Flugzeit-Massenspektrometrie mit oberflächenverstärkter Laserdesorption/-ionisierung) genutzt.
Features and Benefits
Komplexe mit Phenolen und Alkaloiden für ihre Extraktion aus Pflanzenproben, was eine Modifikation von Proteinen und Störungen verhindert, die sie bei der spektrophotometrischen Bestimmung des Proteingehalts verursachen könnten. Berichten zufolge verbessert dies auch die Stabilität von Enzymen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
856568234257PVP360
form
lumps
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
particle size
~110 μm
particle size
-
particle size
-
particle size
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly-(vinylpolypyrrolidon)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
P.J.J. Hooykaas, M.A. Hall, K.R. Libbenga
Biochemistry and Molecular Biology of Plants, 27-27 (1999)
Heat-stress and light-stress induce different cellular pathologies in the symbiotic dinoflagellate during coral bleaching.
Downs CA
PLoS ONE, 8(12), e77173-e77173 (2013)
A SELDI-TOF MS procedure for the detection, quantitation, and preliminary characterization of low-molecular-weight recombinant proteins expressed in transgenic plants.
Badri MA
Proteomics, 9(2), 233-241 (2009)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
77627-100G04061835570751
77627-500G04061835570782
77627-25G04061835570775
77627-1KG04061835570768
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. is this the insoluble PVPP
    1 answer
    1. This product is practically insoluble in water, in 96% ethanol, and in methylene chloride.