Fortfahren mit
856568
Polyvinylpyrrolidon
powder, average Mw ~55,000
Synonym(e):
PVP, Polyvidon, Povidon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C6H9NO)n
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
mol wt
average Mw ~55,000
feature
hydrophobic
SMILES string
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
InChI key
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
General description
PVP verfügt über Biokompatibilität, geringe Toxizität, adhäsive Eigenschaften, Komplexierungsstabilität, relativ inertes Verhalten und ist beständig gegen thermischen Abbau. Es lässt sich durch Polymerisation von N-Vinyl-2-Pyrrolidon oder mithilfe der Reppe-Synthesetechnik leicht herstellen.
Application
PVP ist einer der bei der Synthese und Beschichtung von Silber-Nanowürfeln verwendeten Bestandteile. Es dient als Reduktionsmittel und kolloidaler Stabilisator bei der Synthese von Palladium-Nanobarren, Dreiecks-, -Nanoplatten,verzwillingten Nanostäben und Bipyramiden. Es wird auch als Verschlussmittel bei der Synthese von Silber-Nanokugeln und Gold-Nanorahmen verwendet. Allgemeine Anwendungen von PVP finden sich in der Pharmazie-, Lebensmittel-, Getränke-, Kosmetik-, Toilettenartikel- und Fotobranche.
Other Notes
Polyvinylpyrrolidon ist eine Komponente der Denhardt-Lösung und ist in einer Konzentration von 1% (G/V) in der Standard 50X Stammlösung enthalten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8142081440RDD033
description
powder, average Mw ~55,000
description
K 30
description
K 90
description
free-flowing, Redi-Dri™, powder, average mol wt 40,000
form
powder
form
powder
form
powder or crystals (or flakes)
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
mol wt
average Mw ~55,000
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
average mol wt 40,000
feature
hydrophobic
feature
hydrophobic
feature
hydrophobic
feature
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polyvinylpyrrolidon
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf