Fortfahren mit
75832
Koagulase-Test (Objektträger)
suitable for microbiology
Synonym(e):
Slide Coagulase Test
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171621
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioChemika
Quality Segment
form
disc
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
application(s)
clinical testing
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Staphylococcus spp.
Application
Zur Bestimmung von Coagulase-negativem bzw -positivem Verhalten bei Organismen (Staphylococcus aureus).
Biochem/physiol Actions
Coagulase Test is carried out to differentiate potentially pathogenic Staphylococcus species from other Gram positive, catalase-positive cocci by the detection of coagulase. It is an important indicator for the pathogenicity of Staphylococcus strains.
Packaging
1 Box enthält 30 Scheiben (aus Kaninchenplasma)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
742261.13306GBL204970
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
application(s)
clinical testing
food and beverages, microbiology
application(s)
clinical testing
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages
application(s)
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
form
disc
form
powder
form
solid
form
-
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
technique(s)
-
product line
BioChemika
product line
-
product line
-
product line
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Chromogenic media enable the selective detection of S. aureus, which produce bluish-green colonies that are clearly differentiated from other species.
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D151408-1KG04061837753411
39730-5ML04061831983555
39730-10ML04061831983548
75832-1PAK-F04061832916798
75832-30DISCS-F04061833936092