Fortfahren mit
73831
Tinsdale-Supplement
suitable for microbiology
Synonym(e):
Diphtheria Virulence Supplement
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 unit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 192,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171614
€ 192,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
sterile
Quality Level
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Corynebacterium spp.
Analysis Note
Tinsdale Supplement wird mit Tinsdale Agar Basis für die Isolierung und Identifizierung von Corynebacterium diptheriae verwendet.
Other Notes
(je 1 Vial ist ausreichend für 1000 mL Medium)
Tinsdale Supplement Part A (Fluka® 74933): Pferdeserum 100ml
Tinsdale Supplement Part B (Fluka 66784): Kaliumtellurit (1% nach Verdünnung in 30 ml Wasser) 1ml
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C87215208344051
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
suitability
Corynebacterium spp.
suitability
Pseudomonas spp.
suitability
Neisseria spp.
suitability
Neisseria spp.
form
liquid
form
powder
form
solid
form
powder
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)