Fortfahren mit
52083
Thayer-Martin-Zusatz II
suitable for microbiology
Synonym(e):
Vitamino Wachstums-Supplement
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
2 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 67,70
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171614
€ 67,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
sterile
Quality Level
form
solid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Neisseria spp.
Application
Ein chemisch definiertes Wachstumssupplement empfohlen zur Kultivierung von Neisseria-Spezies.
Other Notes
(pro Vial; ausreichend für 500 mL Medium)
Part I (Fluka® 90541)
Vitamin B12 0.1 mg; L-Glutamin 100 mg; Adeninsulfat 10 mg; Guanin-hydrochlorid 0.3 mg; p-Aminobenzoesäure (PABP) 0.13 mg; L-Cystein 11 mg; NAD (Coenzyme I) 2.5 mg; Cocarboxylase 1 mg; Eisen(III)-nitrat 0.2 mg; Thiamin-hydrochlorid 0.03 mg; Cystein-hydrochlorid 259 mg; Dextrose 1 g
Part II (Rehydrating fluid; Fluka 18661):
Dextrose 1 g; dest. Wasser 10 ml
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C87214405173831
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
form
solid
form
powder
form
powder
form
liquid
suitability
Neisseria spp.
suitability
Pseudomonas spp.
suitability
Neisseria spp.
suitability
Corynebacterium spp.
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
681873-1G04061826199831
681873-5G04061832994499
52083-2UN-F04061832547145