Fortfahren mit
73075
M-PA Selektiv-Supplement
suitable for microbiology
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41171614
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
microbiology
storage temp.
2-8°C
Application
An antibiotic supplement recommended for selective isolation of Pseudomonas aeruginosa.
Preparation Note
Rehydrate the contents of 1 vial aseptically with 5 ml of sterile distilled water. Mix well and aseptically add it to 1000 ml of sterile, molten cooled (45-50ºC) M-PA Agar Base (Cat. No.42800). Mix well and aseptically pour into sterile petri plates.
Other Notes
Composition
(per vial sufficient for 1000 mL medium)
Sulphapyridine 176mg
Kanamycin 8.5mg
Nalidixic acid 37mg
Amphotericin B 5mg
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
94029P960217119
application(s)
microbiology
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)