Following the experimental process below, 1 ml of this product can be used for 1,000 reactions.
-For a 50 μl PCR reaction system: add 1 μl of this product.
-For a 20 μl RT-PCR reaction system: add 1 μl of this product.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
form
liquid
Quality Level
concentration
10 mM
technique(s)
PCR: suitable, RT-PCR: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Features and Benefits
- HPLC purity >99%.
- Strict Quality Control to ensure batch quality.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 300 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form liquid | form solution | form liquid | form solution |
| shipped in dry ice | shipped in - | shipped in dry ice | shipped in - |
| concentration 10 mM | concentration 10 mM | concentration 100 mM | concentration <0.9% (dNDP), 100 mM |
| technique(s) PCR: suitable | technique(s) - | technique(s) PCR: suitable | technique(s) - |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Erfahren Sie mehr über hochwertige Rohstoffe für die Entwicklung diagnostischer Assays und die IVD-Herstellung. Profitieren Sie von unseren Fachkenntnissen in Bezug auf Tests für die molekulare Diagnostik und Enzyme für molekulare Assays.
Explore high-quality raw materials for diagnostic assay development and IVD manufacturing. Leverage our expertise in molecular diagnostic testing and enzymes for molecular assays.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 72004-1ML | 04065267927510 |
| 72004-5ML | 04065267927527 |
-
How much PCR reactions can we perform with 1 ml ?