Fortfahren mit
DNTP100A
Desoxynukleotid-Set, 100 mM
Individual dNTPs for routine PCR; 1 mL each
Synonym(e):
PCR dNTPs, dNTP set, dNTPs
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 951,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41106305
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
€ 951,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
concentration
100 mM
technique(s)
PCR: suitable
color
colorless
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Desoxynukleotidtriphosphate (dNTP) sind negativ geladene organische Moleküle, die eine an Desoxyribose gebundene Nukleobase enthalten.[1] Dieses dNTP-Set enthält jeweils 1,0 ml von wässrigen 100-mmol/l-Lösungen der vier Desoxyribonukleotide Desoxyriboseadenosintriphosphat (dATP), Desoxyribosecytidintriphosphat (dCTP), Desoxyriboseguanosintriphosphat (dGTP) und Desoxyribosethymidintriphosphat (dTTP) in separaten Röhrchen für eine praktische und einfache Einrichtung der PCR-Reaktion.
Application
Desoxynukleotid-Set, 100 mmol/l wird wie folgt eingesetzt:
  • Zur Amplifikation von DNA bei der Polymerase-Kettenreaktion (PCR)
  • quantitative PCR (qPCR)[2]
  • Multiplex-PCR
Biochem/physiol Actions
Desoxynukleotidtriphosphate (dNTP) sind die Bausteine für Nukleinsäurenmoleküle und sind sauer. Sie dienen als Substrate für DNA-Polymerisationsenzyme.[3]dNTP sind essenzielle Komponenten von PCR-Mastermixen, da sie für die DNA-Amplifikation erforderlich sind. Das optimale Maß an dNTP gewährleistet eine korrekte Chromosomenreplikation und erhält dadurch die Genomstabilität.[4]
Features and Benefits
  • Als 4 separate Röhrchen mit dNTP bereitgestellt
  • Ermöglicht die Optimierung von individuellen dNTP-Konzentrationen
Packaging
1,0 ml mit je 100 mM dATP, dCTP, dGTP und dTTP.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
DNTP100DNTP10D7295
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
colorless
color
colorless
color
colorless
color
colorless
concentration
100 mM
concentration
100 mM
concentration
10 mM
concentration
10 mM
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Desoxynukleotid-Set, 100 mM
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)