Fortfahren mit
1.06664
Natriumtartratdihydrat
Certified Reference Material for Karl Fischer Titration 15.66% Aquastar®
Synonym(e):
Natriumtartratdihydrat, Weinsäure Dinatriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 80,10
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 87,80
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H4Na2O6 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.08
UNSPSC Code:
41115601
EC Index Number:
212-773-3
NACRES:
NA.24
MDL number:
€ 80,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
This product is equipped with an integrated RFID tag in the label for seamless data transfer to the titration instrument.
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
agency
ISO 17025, 17034
product line
Aquastar®
form
solid
reaction suitability
reaction type: water standard for Karl Fischer titration
packaging
bottle of 100 g
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable, titration: suitable
pH
8 (25 °C, 50 g/L in H2O)
solubility
290 g/L
density
1.82 g/cm3
bulk density
460 kg/m3
format
neat
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-].O.O
InChI
1S/C4H6O6.2Na.2H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t1-,2-;;;;/m1..../s1
InChI key
FGJLAJMGHXGFDE-DGFHWNFOSA-L
General description
Natriumtartrat-Dihydrat ist ein fester Standard mit einem Wassergehalt von 15,66 %, der durch das Trocknungsverlust-Verfahren bei 150 °C bestimmt wird. Die Herstellung aus hochreinen Reagenzien und die Analyse werden in einem nach ISO/IEC 17025 und ISO 17034 akkreditierten Kalibrierungslabor durchgeführt.
Bitte besuchen Sie ISO-Zertifikate und Selbstbewertung der Standortqualität, um auf die aktuellen Zertifikate und Zulassungen zuzugreifen.
Sie können das Zertifikat auch auf http://www.sigma-aldrich.com herunterladen, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten und Ablaufdatum zu erhalten.
Application
Der Natriumtartratdihydrat-CRM wird zur Standardisierung von volumetrischen Karl-Fischer-Titrierlösungen gemäß dem Europäischen Arzneibuch (Ph. Eur.) Kapitel 2.5.12 „Halbmikrobestimmung von Wasser“ und dem Arzneibuch der USA <921> „Water Determination“ sowie ISO 760 eingesetzt.
Features and Benefits
  • In einer sicheren Kunststoffflasche erhältlich.
  • Wurde Stabilitäts- und Homogenitätsstudien gemäß ISO 17034 und ISO-Richtlinie 35 unterzogen.
  • Die hohe Qualität bietet genaue und verlässliche Ergebnisse
  • Wird für ein wirksames Qualitätsmanagementsystem von einem umfassenden und chargenspezifischen Analysenzertifikat (CoA) begleitet
  • In einem durch ISO/IEC 17025 und ISO 17034 zertifizierten Labor gemessen und qualifiziert
Packaging
SKU-Packungsgrößennummern, die auf „3“ enden, sind SmartChemicals mit einem RFID-Tag auf dem Etikett für die nahtlose Datenübertragung zum Gerät (z. B. xxxxxx1003 oder xxxxxxx 4003). Weitere Informationen finden Sie unter www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals.
Other Notes
Ersetzt: 1.06664.0100
Legal Information
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf