Fortfahren mit
71251
Essigsäure
analytical standard
Synonym(e):
Glacial acetic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 110,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.05
NACRES:
NA.24
E Number:
E260
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
200-580-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
506007
€ 110,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
2.07 (vs air)
vapor pressure
15.2 hPa ( 20.0 °C), 73.3 hPa ( 50.0 °C)
assay
≥99.8% (GC)
autoignition temp.
800 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
16 %, 92 °F, 4 %, 59 °F
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.2% water
evapn. residue
≤0.001%
refractive index
n20/D 1.371 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
organoleptic
pungent
SMILES string
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Application
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts′. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.370721.370111.37034
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning in place
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
cleaning in place
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
cleaning in place
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
format
neat
format
-
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
grade
analytical standard
grade
GMO free, GMP, Halal, Kosher
grade
GMO free, GMP, Halal, Kosher
grade
GMO free, GMP, Halal, Kosher
assay
≥99.8% (GC)
assay
-
assay
-
assay
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Essigsäure
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
102.2 °F - closed cup
flash_point_c
39 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Katharine Trenholme et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 58(7), 3666-3678 (2014-04-16)
Therapies to prevent transmission of malaria parasites to the mosquito vector are a vital part of the global malaria elimination agenda. Primaquine is currently the only drug with such activity; however, its use is limited by side effects. The development
Isabelle Brunet et al.
The Journal of clinical investigation, 124(7), 3230-3240 (2014-06-18)
Autonomic sympathetic nerves innervate peripheral resistance arteries, thereby regulating vascular tone and controlling blood supply to organs. Despite the fundamental importance of blood flow control, how sympathetic arterial innervation develops remains largely unknown. Here, we identified the axon guidance cue
Xianbao Deng et al.
The New phytologist, 201(4), 1469-1483 (2013-11-26)
• Chalcone synthase (CHS) is the key enzyme in the first committed step of the flavonoid biosynthetic pathway and catalyzes the stepwise condensation of 4-coumaroyl-CoA and malonyl-CoA to naringenin chalcone. In plants, CHS is often encoded by a small family
Global Trade Item Number
SKUGTIN
71251-5ML-F04061832844060
Questions
  1. Can we use Analytical Standards for Quantitative Analyis in HPLC or GC?
    1 answer
    1. It is suitable for HPLC and GC.