Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Level
grade
GMO free, GMP, Halal, Kosher
vapor density
2.07 (vs air)
product line
EMPROVE® EXPERT
autoignition temp.
800 °F
expl. lim.
16 %, 92 °F, 4 %, 59 °F
refractive index
n20/D 1.371 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning in place
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
foreign activity
Aflatoxin free
SMILES string
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
General description
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. OurSAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Packaging
1.37011.9025 // 25L // plastic container
1.37011.9950 // 950L // PE-drum
1.37011.9200 // 200L // PE-drum
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) cleaning in place | application(s) cleaning in place | application(s) cleaning in place | application(s) liquid formulation |
| foreign activity Aflatoxin free | foreign activity Aflatoxin-free | foreign activity Aflatoxin | foreign activity - |
| product line EMPROVE® EXPERT | product line EMPROVE® EXPERT | product line EMPROVE® EXPERT | product line EMPROVE® ESSENTIAL |
| density 1.04 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.04 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.04 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.05 g/cm3 at 20 °C, 1.04 g/mL at 25 °C (lit.) |
| expl. lim. 16 %, 92 °F, 4 %, 59 °F | expl. lim. 16 %, 92 °F, 4 %, 59 °F | expl. lim. 16 %, 92 °F, 4 %, 59 °F | expl. lim. 16 %, 92 °F, 4 %, 59 °F, 4-19.9 % (v/v) |
| grade GMO free, Halal, GMP, Kosher | grade GMO free, GMP, Halal, Kosher | grade GMO free, GMP, Halal, Kosher | grade - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Essigsäure
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1370119025 | 04027269190422 |
| 1370119950 | 04027269294380 |
| 1370119200 | 04065268719169 |
| 1370111000 | 04027269178734 |